missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy-5-nitroformanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-nitroformanilide |
| CAS | 149686-06-6 |
| Molekylformel | C8 H8 N2 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-14-8-3-2-6(10(12)13)4-7(8)9-5-11/h2-5H,1H3,(H,9,11) |
| LEDER | COc1ccc(cc1NC=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vikt | 196.0484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?