Läs mer
2-Methoxy-5-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392637
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392637 10 g 10g
11302647 50 g 50g
11312647 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11822.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-93-1
Molekylformel C7H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 169.136
MDL-nummer MFCD00015561
InChI-nyckel KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
IUPAC-namn 2-methoxy-5-nitrophenol
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-nitrophenol
Smältpunkt 103°C to 106°C
Kokpunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2047074
Formel vikt 169.14
Procent renhet 98%