Läs mer
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid, 97%
Produktkod. 15487317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487317 5 g 5g
15497317 250 mg 250mg
15477317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34386.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51073-04-2 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51073-04-2
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.17
MDL-nummer MFCD02664832
InChI-nyckel TZQZNDOEOCOJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxy-5-nitrophenyl acetic acid, 2-methoxy-5-nitrophenyl acetic acid, 2-methoxy-5-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3519298
IUPAC-namn 2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid
LEDER COC1=C(CC(O)=O)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Smältpunkt 153°C to 155°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.