Läs mer
2-Methoxy-5-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10436940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10436940
Brand: Thermo Scientific Acros 125990250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5446-92-4
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00006263
InChI-nyckel WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-nitro-pyridine, 5-nitro-2-methoxypyridine, 6-methoxy-3-nitropyridine, pyridine, 2-methoxy-5-nitro, methoxy 2--5-nitropyridine, 2-methoxy-5-nitropyridin, pubchem1207, acmc-1art3, 2-methoxy-5-nitro pyridine, 5-nitro-2-methoxy pyridine
PubChem CID 79525
IUPAC-namn 2-methoxy-5-nitropyridine
LEDER COC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-nitropyridine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 108.0°C to 111.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.45g/mL
Flampunkt 130°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3O(C5H3N)NO2
Kvantitet 25 g
Beilstein 21, II, 33
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chlorinated hydrocarbons,,insoluble in hexane
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxy-5-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.