Läs mer
2-metoxi-5-sulfamoylbensoesyra, 97 %
Produktkod. 11400118
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400118 10 g 10g
11410118 50 g 50g
11420118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23698.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22117-85-7 | C8H9NO5S | 231,222 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22117-85-7
Molekylformel C8H9NO5S
Molekylvikt (g/mol) 231.222
MDL-nummer MFCD00129997
InChI-nyckel SQAILWDRVDGLGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-aminosulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2-methoxy, 5-sulphamoyl-o-anisic acid, 2-methoxy-5-sulfonylbenzoic acid, sulpiride impurity d, acmc-209fsc, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoicacid, 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl benzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
PubChem CID 89601
IUPAC-namn 2-metoxi-5-sulfamoylbensoesyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Kvantitet 10 g
Formel vikt 232.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.