Läs mer
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d3 |
| CAS | 123958-85-0 |
| Molekylformel | C8H6D3NO5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(Methoxy-d3)-5-sulfamidobenzoic Acid, 2-(Methoxy-d3)-5-sulfonamidobenzoic Acid, 5-(Aminosulfonyl)-2-(methoxy-d3)benzoic Acid, 5-Sulfamoyl-o-anisic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i1D3 |
| LEDER | OC(C1=C(C=CC(S(N)(=O)=O)=C1)OC([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC-namn | 2-(methoxy-d3)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.24 |
| Formel vikt | 234.04 |