Läs mer
2-metoxi-5-sulfamoylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30473597
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473597 1 g
30484144 50 g
30466685 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30473597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3266401G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22117-85-7
Molekylformel C8 H9 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 231.23
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP)
IUPAC-namn 2-metoxi-5-sulfamoylbensoesyra
LEDER COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formel vikt 231.0201