Läs mer
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, LoGiCal
Produktkod. 30463952
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463952 10 mg
1 options
Produktkod. 30463952 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0051.05
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
CAS 52395-25-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 N2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP), Sulpiride Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 230.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 230.0361 g/mol