Läs mer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15493377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493377 5 g 5g
11322079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 191604-88-3
Molekylformel C9H7F3O4
Molekylvikt (g/mol) 236.146
MDL-nummer MFCD01862055
InChI-nyckel HURBWIHJHDFCGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-trifluoromethoxy-6-methoxybenzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethoxy, pubchem4509, acmc-1bzxk, rarechem al bo 1035, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoicacid
PubChem CID 2775286
IUPAC-namn 2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Smältpunkt 63°C to 68°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 236.15
Procent renhet 96%