Läs mer
2-metoxi-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11421280
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421280 5 g 5g
11411280 1 g 1g
11431280 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421280 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26362.06
Request Bulk or Custom Format
Används som mellanprodukt i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområden
2-metoxi-5-(trifluormetyl)bensoesyra används som mellanprodukt i syntetisk kemi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4864-01-1
Molekylformel C9H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 220.15
MDL-nummer MFCD01862091
InChI-nyckel NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13585909
IUPAC-namn 2-metoxi-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 108°C to 111°C
Kvantitet 5 g
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 220.15
Procent renhet 97%