Läs mer
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354466
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354466 25 g 25g
11344466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20048.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88569-83-9
Molekylformel C7H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00191557
InChI-nyckel GXHQLRBOZRJHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-methylamino pyridine, 2-methoxy-6-methylaminopyridine, 6-methoxy 2-pyridyl methylamine, 6-methoxy-n-methyl-pyridin-2-amine, pubchem15374, acmc-1bifn, 6-methoxy-2-methylaminopyridine, methoxymethylaminopyridine, 6-methoxy-n-methyl-2-pyridinamine
PubChem CID 7019168
IUPAC-namn 6-methoxy-N-methylpyridin-2-amine
LEDER CNC1=CC=CC(OC)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Brytningsindex 1.5595
Kvantitet 25 g
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%