Läs mer
2-Methoxy-6-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-6-methylaniline |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 137.0841 |