Läs mer
2-Methoxy-6-methylpyridine, 98%
Produktkod. 11484340
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484340 5 g 5g
11474340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484340 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25772.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63071-03-4 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2-metoxi-6-metylpyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-metoxi-6-metylpyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63071-03-4
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD04112507
InChI-nyckel WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1g
PubChem CID 5324773
IUPAC-namn 2-metoxi-6-metylpyridin
LEDER CC1=NC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-6-methylpyridine
Densitet 1.01
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Brytningsindex 1.4995
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.