Läs mer
2-metoxi-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457577 1 g 1g
15467577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35777.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16554-45-3
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.152
MDL-nummer MFCD01930197
InChI-nyckel NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
PubChem CID 85491
IUPAC-namn 2-metoxi-6-nitroanilin
LEDER COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-6-nitroaniline
Smältpunkt 73 °C till 78 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%