Läs mer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15404747
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404747 250 mg 250mg
15494737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32064.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017778-95-8
Molekylformel C9H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 205.18
MDL-nummer MFCD09832323
InChI-nyckel CPYXGRVUWLCIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzylamine, 1-2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanamine, 6-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 46737594
LEDER COC1=CC=CC(=C1CN)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn [2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Formel vikt 205.18
Procent renhet 97%