missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine (100μg/ml in Methanol), TRC

Produktkod. 30479118
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479118 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT78801X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine
CAS 588732-60-9
Molekylformel C8 2H3 H9 N2 O
Kvantitet 1 mL
Synonym Pyrazine, 2-(methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)- (9CI), 2-Isopropyl-3-methoxy-d3-pyrazine, 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine, 2-Isopropyl-3-(methoxy-d3)pyrazine, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine-d3, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3)
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3/i3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1nccnc1C(C)C
IUPAC-namn 2-propan-2-yl-3-(trideuteriomethoxy)pyrazine
Molekylvikt (g/mol) 155.212
Formel vikt 155.114
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine 100 μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.