missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine |
| CAS | 588732-60-9 |
| Molekylformel | C8 2H3 H9 N2 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Pyrazine','2-(methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)- (9CI), 2-Isopropyl-3-methoxy-d3-pyrazine, 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine, 2-Isopropyl-3-(methoxy-d3)pyrazine, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine-d3, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1nccnc1C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-propan-2-yl-3-(trideuteriomethoxy)pyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.212 |
| Formel vikt | 155.114 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?