Läs mer
2-Methoxy-d3-acetic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3 |
| CAS | 345910-00-1 |
| Molekylformel | C3 2H3 H3 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.1 |
| Formel vikt | 93.0505 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |