missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy-d3-aniline, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Anisidine methyl-d3 |
| CAS | 1398066-00-6 |
| Molekylformel | C7 D3 H6 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.17 |
| Formel vikt | 126.087 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?