Läs mer
2-Methoxy-d3-ethanol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethanol-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 97840-77-2 |
| Molekylformel | C3 D3 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethanol, 2-(methoxy-d3)- (9 CI), 2-Methoxy-d3-ethanol, 2-(Methoxy-d3)ethanol, 2-Methoxyethanol-d3, 2-Methoxyethanol-D3 (methoxy-D3), Ethylene Glycol Monomethyl-d3 Ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OCCO |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethoxy)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.1129 |
| Formel vikt | 79.0713 g/mol |
| Visa mer |