Läs mer
2-Methoxy-d3-phenol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenol-d3 |
| CAS | 74495-69-5 |
| Molekylformel | C7 2H3 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.16 |
| Formel vikt | 127.0713 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |