Läs mer
2-Methoxy-d3-pyrazine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 32046-21-2 |
| Molekylformel | C5 D3 H3 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Pyrazine, methoxy-d3- (8 CI), 2-Methoxy-d3-pyrazine, 2-Methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3), Methoxy-d3-pyrazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6N2O/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cnccn1 |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethoxy)pyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.1324 |
| Formel vikt | 113.0668 g/mol |
| Visa mer |