Läs mer
2-Methoxy Estrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyestrone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 300.1725 |
| Procent renhet | >95% |