Läs mer
2-metoxifenothiazin, TRC
Produktkod. 30483302
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30483302 1 g
1 options
Produktkod. 30483302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2653301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Molekylformel C13 H11 N O S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
LEDER COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-namn 2-metoxi-10H-fenotiazin
Molekylvikt (g/mol) 229.3
Formel vikt 229.0561