Läs mer
2-Methoxy Propane, TRC
Produktkod. 30475385
Change view
Kvantitet:
10 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475385 20 g
30475328 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30475385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26694020G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-53-8
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Synonym 2-Methoxypropane, 2-Propylmethyl ether, Isopropyl Methyl Ether, Isopryl, Methyl Iso-propyl Ether, Methyl isopropyl Ether
IUPAC-namn 2-methoxypropane
LEDER O(C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy Propane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 20 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)5-3/h4H,1-3H3
Formel vikt 74.07
Procent renhet >95%