Läs mer
2-Methoxyacetic Acid-d3, TRC
Produktkod. 30474108
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474108 100 mg
30469802 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30474108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260827100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345910-00-1
Molekylformel C3 2H3 H3 O3
Molekylvikt (g/mol) 93.1
Synonym Acetic acid, methoxy-d3- (9CI), 2-(Methoxy-d3)acetic acid, Methoxyacetic acid-d3, (Methoxy-d3)ethanoic acid, Methoxy-d3-acetic acid, Trideuteriomethoxyacetic acid, 2-Methoxyacetic Acid D3 (methoxy-D3)
IUPAC-namn 2-(trideuteriomethoxy)acetic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Formel vikt 93.0505