Läs mer
2-Metaxiacetonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyacetonitrile |
| CAS | 1738-36-9 |
| Molekylformel | C3H5NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3 |
| LEDER | COCC#N |
| IUPAC-namn | 2-metoxiacetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 71.08 |
| Formel vikt | 71.0371 |