Läs mer
2'-Metaxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30483010
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30483010 5 g
1 options
Produktkod. 30483010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2618105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Methoxyacetophenone
CAS 579-74-8
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Methoxyacetophenone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone, 1-(2-methoxyphenyl)-ethanone, Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1ccccc1C(=O)C
IUPAC-namn 1-(2-metoxifyneny)etanon
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681