Läs mer
2-metoxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11439672
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439672 100 g 100g
11449672 500 g 500g
11459672 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439672 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10770.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.60 SEK
    519.65 SEK / 100g
    Save 122.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
2-metoxibensaldehyd har använts för att undersöka den akaricida aktiviteten hos Periloca sepiumolja och dess aktiva komponent mot Tyrophagus. Det har också använts för att erhålla goda enantioselektiviteter med användning av Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via vätebindning i asymmetrisk Henry-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Methoxybenzaldehyde har använts för att undersöka den akaricida aktiviteten hos Periloca sepiumolja och dess aktiva komponent mot Tyrophagus. Det har också använts för att erhålla goda enantioselektiviteter med användning av Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via vätebindning i asymmetrisk Henry-reaktion.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-02-4
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00003308
InChI-nyckel PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
PubChem CID 8658
IUPAC-namn 2-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 35 °C till 39 °C
Densitet 1.13
Kokpunkt 237 °C till 238 °C
Flampunkt 117 °C (242 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 100 g
Beilstein 606301
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Anisaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.