Läs mer
2-metoxibensaldehyd, 98 %
Beskrivning
2-metoxibensaldehyd har använts för att undersöka den akaricida aktiviteten hos Periloca sepiumolja och dess aktiva komponent mot Tyrophagus. Det har också använts för att erhålla goda enantioselektiviteter med användning av Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via vätebindning i asymmetrisk Henry-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Methoxybenzaldehyde har använts för att undersöka den akaricida aktiviteten hos Periloca sepiumolja och dess aktiva komponent mot Tyrophagus. Det har också använts för att erhålla goda enantioselektiviteter med användning av Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via vätebindning i asymmetrisk Henry-reaktion.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 35 °C till 39 °C |
| Densitet | 1.13 |
| Kokpunkt | 237 °C till 238 °C |
| Flampunkt | 117 °C (242 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Brytningsindex | 1.561 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 606301 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.