Läs mer
2-metoxibinasaldehyd, TRC
Produktkod. 30240600
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30240600 5 g
1 options
Produktkod. 30240600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2609805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Anisaldehyde
CAS 135-02-4
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 5 g
Synonym o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
LEDER COc1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-metoxibinasaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524