Läs mer
2-metoxibensen-1,4-diol, TRC
Produktkod. 30473252
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30473252 10 g
1 options
Produktkod. 30473252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33164510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzene-1,4-diol
CAS 824-46-4
Molekylformel C7H8O3
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
LEDER COc1cc(O)ccc1O
IUPAC-namn 2-metoxibensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 140.13
Formel vikt 140.0473
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.