Läs mer
2-metoxibensen-1,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 824-46-4 |
| Molekylformel | C7H8O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-metoxibensen-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.13 |
| Formel vikt | 140.0473 |