Läs mer
2-metoxibensenättiksyra, TRC
Produktkod. 30482975
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30482975 5 g
1 options
Produktkod. 30482975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2260705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzeneacetic Acid
CAS 93-25-4
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Methoxy-benzeneacetic Acid, Benzeneacetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), (o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid, NSC 110708, NSC 16257, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccccc1CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-metoxifyneny)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063