Läs mer
2-metoxybensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11464517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464517 25 g 25g
11440167 1 g 1g
11454517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21071.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151,96 g/mol
2-Methoxylphenylboronic acid är en fenylboronsyra som används för att undersöka borfunktion i växter. Det används i Suzuki-reaktionen, organisk reaktion som klassificeras som en kopplingsreaktion där kopplingspartnerna är en boronsyra med en halogenid katalyserad av ett palladium(0)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methoxylphenylboronic acid är en fenylboronsyra som används för att undersöka borfunktion i växter. Det används i Suzuki-reaktionen, organisk reaktion som klassificeras som en kopplingsreaktion där kopplingspartnerna är en boronsyra med en halogenid katalyserad av ett palladium(0)-komplex.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5720-06-9
Molekylformel C7H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 151.96
MDL-nummer MFCD00236047
InChI-nyckel ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 2733958
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 102 °C till 106 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3030981
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 151.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.