Läs mer
2-metoxibensenemetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxybenzenemethanol |
| CAS | 612-16-8 |
| Molekylformel | C8H10O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1CO |
| IUPAC-namn | (2-metoxifenyl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vikt | 138.0681 |