Läs mer
2-metoxibensenemetanol, TRC
Produktkod. 30468673
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30468673 10 g
1 options
Produktkod. 30468673 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26076010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzenemethanol
CAS 612-16-8
Molekylformel C8H10O2
Kvantitet 10 g
Synonym (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
LEDER COc1ccccc1CO
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681