Läs mer
2-Methoxybenzenethiol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10647114 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647114 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Produktkod. 10647114 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7217-59-6
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.2
MDL-nummer MFCD00004834
InChI-nyckel DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
IUPAC-namn 2-methoxybenzenethiol
LEDER COC1=CC=CC=C1S
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzenethiol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 225.0°C to 228.0°C
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OC6H4SH
Brytningsindex 1.5905 to 1.5925
Kvantitet 1 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 140.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxybenzenethiol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.