Läs mer
2-Metaxibensoesyra, 98+%
Produktkod. 11495613
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495613 500 g 500g
11485613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13513.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-75-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00002431
InChI-nyckel ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
PubChem CID 11370
ChEBI CHEBI:421840
IUPAC-namn 2-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzoic acid
Smältpunkt 99 °C till 103 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 509929
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.