Läs mer
2-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16422569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422569 1 g
1 options
Produktkod. 16422569 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1393
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzoic acid
CAS 579-75-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 3778 O-Methylsalicylic acid Salicylic acid methyl ether
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death