Läs mer
2-metoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30133845
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133845 10 g
30132554 50 g
17962305 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26119010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-75-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Synonym o-Anisic acid (8CI), 2-Methoxybenzoic acid, NSC 3778, O-Methylsalicylic acid, Salicylic acid methyl ether, o-Methoxybenzoic acid, 2-Methoxybenzoic Acid
IUPAC-namn 2-metoxibensoesyra
LEDER COc1ccccc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzoic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Formel vikt 152.0473