Läs mer
2-metoxibenzonitril, 98 %
Produktkod. 11374534
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374534 5 g 5g
11384534 25 g 25g
11394534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01293.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6609-56-9 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6609-56-9
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00001783
InChI-nyckel FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
PubChem CID 81086
IUPAC-namn 2-metoxibensonitril
LEDER COC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzonitrile
Densitet 1.093
Kokpunkt 256°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.5465
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 2207134
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.