Läs mer
2-metoxibensofenon, 98 %
Produktkod. 11450987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450987 5 g 5g
11440987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23376.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2553-04-0 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2553-04-0
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD00017163
InChI-nyckel CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzophenone, o-methoxybenzophenone, 2-methoxyphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methoxy, methanone, 2-methoxyphenyl phenyl, 2-methoxyphenyl phenyl ketone, methoxybenzophenone, acmc-1cotk, maybridge1_005821, 2-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 75702
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)-fenylmetanon
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzophenone
Smältpunkt 36 °C till 38 °C
Kokpunkt 149 °C till 150 °C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1873339
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.