Läs mer
2-metoxibensoylklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 21615-34-9 |
| Molekylformel | C8H7ClO2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | o-Anisoyl Chloride, 2-(Methyloxy)benzoyl Chloride, 2-Anisoyl Chloride, 2-Methoxybenzoic Acid Chloride, 2-Methoxybenzoyl Chloride, o-Methoxybenzoyl Chloride, ortho-Anisoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1C(=O)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vikt | 170.0135 |