Läs mer
2-Methoxybenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11477886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477886 25 g 25g
11487886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14016.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-16-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-16-8
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00004611
InChI-nyckel WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 69154
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzyl alcohol
Densitet 1.12
Kokpunkt 248°C to 250°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5475
Kvantitet 25 g
Beilstein 2043673
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethanol.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.