Läs mer
2-metoxibensylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367645
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367645 25 g 25g
11377645 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02273.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-metoxibensylamin används vid framställning av 6-substituerade puriner. Det används också vid framställning av GABAA-receptorligander som smärtstillande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-metoxibensylamin används vid framställning av 6-substituerade puriner. Det används också vid framställning av GABAA-receptorligander som smärtstillande medel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6850-57-3
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00008110
InChI-nyckel PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
PubChem CID 81292
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC=CC=C1CN
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzylamine
Densitet 1.057
Kokpunkt 228°C to 229°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1100448
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.