Läs mer
2-metoxibensylmagnesiumklorid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400866
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400866 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15400866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54177.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 480438-46-8 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
2-metoxibensylmagnesiumklorid är ett Grignard-reagens som används i organisk syntes. Det är involverat i syntesen av (-)-Chamobtusin A. Det används också vid framställning av molybden- och volframalkylidenkomplex med en tert-butylimidoligand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-metoxibensylmagnesiumklorid är ett Grignard-reagens som används i organisk syntes. Det är involverat i syntesen av (-)-Chamobtusin A. Det används också vid framställning av molybden- och volframalkylidenkomplex med en ter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 480438-46-8
Molekylformel C8H9ClMgO
MDL-nummer MFCD01319897
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Synonym 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 2-methoxybenzyl magnesium chloride, 2-methoxybenzyl-magnesium chloride, jjnlsbbaaqtdsm-uhfffaoysa-m, magnesium,1-methanidyl-2-methoxybenzene,chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI-nyckel JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
IUPAC-namn magnesium;1-metanidyl-2-metoxibensen;klorid
Molekylvikt (g/mol) 180.91
PubChem CID 13004954
Formel vikt 180.92
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.