Läs mer
2-Methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 10525300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Conditionnement:
50ml
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
10525300 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10525300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433730500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 480438-46-8 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 480438-46-8, 109-99-9
CAS Min % 4.37, 94.43
CAS Max % 5.57, 95.63
Färg Black to Yellow
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 65.0°C
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C8H9ClMgO
MDL-nummer MFCD01319897
Kvantitet 50 mL
Synonym 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 2-methoxybenzyl magnesium chloride, 2-methoxybenzyl-magnesium chloride, jjnlsbbaaqtdsm-uhfffaoysa-m, magnesium,1-methanidyl-2-methoxybenzene,chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
IUPAC-namn magnesium(2+) (2-methoxyphenyl)methanide chloride
Molekylvikt (g/mol) 180.91
PubChem CID 13004954
Formel vikt 180.91
Fysisk form Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.