Läs mer
2'-Methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15479077
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15479077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52384.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93465-26-0
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD03424639
InChI-nyckel ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-2-methoxyphenyl benzaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde #
PubChem CID 602528
IUPAC-namn 2-(2-methoxyphenyl)benzaldehyde
LEDER COC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 212.24
Procent renhet ≥97%