Läs mer
2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c1-13(12(15)16-2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 218.0943 |